Drukuj
pallad ≥99.95% (metals basis), folia, Thickness: 0.5 mm
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
11917.FF 11917.FI
11917.FFEA 9990 PLN
11917.FF 11917.FI
pallad ≥99.95% (metals basis), folia, Thickness: 0.5 mm
Palladium
Purity: 99.95+% CAS No.: 7440-05-3 Physical Form: ≈3.8g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011167
Formuła: Pd
Temp. Wrzenia: 3167 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1555 °C
Gęstość: 12,02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011167
Numer CAS: 7440-05-3
Numer WE (dawny EINECS): 231-115-6
Klasyfikacja Merck : 12,07121