pallad ≥99.9% (metals basis), folia, Thickness: 0.025 mm
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
11517.FF
11517.FI
11517.GH
11517.FFEA
883
PLN
11517.FF
11517.FI
11517.GH
pallad ≥99.9% (metals basis), folia, Thickness: 0.025 mm
Palladium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-05-3
Physical Form: ≈0.2g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011167
Formuła:
Pd Temp. Wrzenia: 3167 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1555 °C Gęstość: 12,02 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011167 Numer CAS: 7440-05-3 Numer WE (dawny EINECS): 231-115-6 Klasyfikacja Merck : 12,07121 |