Drukuj
pallad ≥99.9% (metals basis), folia, Thickness: 0.25 mm
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
11516.FF 11516.FI 11516.GH
11516.FFEA 5180 PLN
11516.FF 11516.FI 11516.GH
pallad ≥99.9% (metals basis), folia, Thickness: 0.25 mm
Palladium
Formuła: Pd
Temp. Wrzenia: 3167 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1555 °C
Gęstość: 12,02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011167
Numer CAS: 7440-05-3
Numer WE (dawny EINECS): 231-115-6
Klasyfikacja Merck : 12,07121