pallad ≥99.99% (metals basis), drut, Premion®, Ø 0.1 mm
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
10963.G5
10963.G9
10963.G5EA
1270
PLN
10963.G5
10963.G9
pallad ≥99.99% (metals basis), drut, Premion®, Ø 0.1 mm
Palladium
Purity: 99.99%
CAS No.: 7440-05-3
Physical Form: ≈0.09g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011167
Formuła:
Pd Temp. Wrzenia: 3167 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1555 °C Gęstość: 12,02 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011167 Numer CAS: 7440-05-3 Numer WE (dawny EINECS): 231-115-6 Klasyfikacja Merck : 12,07121 |