pallad ≥99.9% (metals basis), drut, Ø 0.5 mm
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
10279.BW
10279.CB
10279.CD
10279.BWEA
3220
PLN
10279.BW
10279.CB
10279.CD
pallad ≥99.9% (metals basis), drut, Ø 0.5 mm
Palladium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-05-3
Physical Form: ≈2.36g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011167
Formuła:
Pd Temp. Wrzenia: 3167 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1555 °C Gęstość: 12,02 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011167 Numer CAS: 7440-05-3 Numer WE (dawny EINECS): 231-115-6 Klasyfikacja Merck : 12,07121 |