Nikiel, gauze woven from wire 60 mesh, Ø 0.18 mm (0.007 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
45099.HB
45099.FL
45099.GT
45099.HBEA
3150
PLN
45099.HB
45099.FL
45099.GT
Nikiel, gauze woven from wire 60 mesh, Ø 0.18 mm (0.007 in)
Nikiel
CAS No.: 7440-02-0
Physical Form: Wire Cloth
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011137
Formuła:
Ni Temp. Wrzenia: 3007 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1453 °C Gęstość: 8,9 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011137 Numer CAS: 7440-02-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-111-4 Jednostka: 3089 ADR: 4.1,III Klasyfikacja Merck : 12,06582 |