Nikiel ≥99.5% (metals basis), folia, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
44824.FI
44824.GH
44824.HP
44824.FIEA
361
PLN
44824.FI
44824.GH
44824.HP
Nikiel ≥99.5% (metals basis), folia, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Nikiel
Purity: 99.5%
CAS No.: 7440-02-0
Physical Form: ≈22.3g/50x50mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011137
Formuła:
Ni Temp. Wrzenia: 3007 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1453 °C Gęstość: 8,9 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011137 Numer CAS: 7440-02-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-111-4 Jednostka: 3089 ADR: 4.1,III Klasyfikacja Merck : 12,06582 |