Nikiel ≥99.8% (metals basis), proszek -150+200 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
44739.22
44739.36
44739.A3
44739.22EA
431
PLN
44739.22
44739.36
44739.A3
Nikiel ≥99.8% (metals basis), proszek -150+200 mesh
Nikiel
Purity: 99.8%
CAS No.: 7440-02-0
Appearance: Gray
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011137
Formuła:
Ni Temp. Wrzenia: 2371 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1455 °C Gęstość: 8,9 g/cm³ (25 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011137 Numer CAS: 7440-02-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-111-4 Jednostka: 3089 ADR: 4.1,II |