Nikiel ≥99.8% (metals basis), proszek -325 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
43214.22
43214.14
43214.A3
43214.36
43214.22EA
625
PLN
43214.22
43214.14
43214.A3
43214.36
Nikiel ≥99.8% (metals basis), proszek -325 mesh
Nikiel
Purity: 99.8%
CAS No.: 7440-02-0
Physical Form: Conductive dendritic powder
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00011137
Conductive surface coatings, inks, adhesives, and sealants
Formuła:
Ni Temp. Wrzenia: 2371 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1455 °C Gęstość: 8,9 g/cm³ (25 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011137 Numer CAS: 7440-02-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-111-4 Jednostka: 3089 ADR: 4.1,II |