Nikiel ≥99.98% (metals basis), drut, annealed, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
43132.H4
43132.G9
43132.G5
43132.H4EA
5020
PLN
43132.H4
43132.G9
43132.G5
Nikiel ≥99.98% (metals basis), drut, annealed, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Nikiel
Purity: 99.98%
CAS No.: 7440-02-0
Physical Form: ≈1.75g/m, Temper: soft
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011137
Formuła:
Ni Temp. Wrzenia: 3007 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1453 °C Gęstość: 8,9 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011137 Numer CAS: 7440-02-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-111-4 Jednostka: 3089 ADR: 4.1,III Klasyfikacja Merck : 12,06582 |