Drukuj
Nikiel ≥99% (metals basis), folia, annealed, Thickness: 0.05 mm (0.002 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
42634.CH 42634.CJ 42634.RX
42634.CHEA 757 PLN
42634.CH 42634.CJ 42634.RX
Nikiel ≥99% (metals basis), folia, annealed, Thickness: 0.05 mm (0.002 in)
Nikiel
Purity: 99+% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈27.1g/20x30cm, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formuła: Ni
Temp. Wrzenia: 3007 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1453 °C
Gęstość: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011137
Numer CAS: 7440-02-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-111-4
Jednostka: 3089
ADR: 4.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,06582