Drukuj
Nikiel ≥99.995% (metals basis), slug, Puratronic®, Length: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
42333.09 42333.18 42333.30
42333.09EA 766 PLN
42333.09 42333.18 42333.30
Nikiel ≥99.995% (metals basis), slug, Puratronic®, Length: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Nikiel
Purity: 99.995% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈0.22g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formuła: Ni
MW: 58.69 g/mol
Temp. Wrzenia: 3007
Temp. topnienia: 1453
Gęstość: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011137
Numer CAS: 7440-02-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-111-4
Jednostka: 3089
ADR: 4.1 III
Klasyfikacja Merck : 12,06582