Drukuj
Nikiel ≥99.5% (metals basis), drut, hard, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
41361.G6 41361.H2
41361.G6EA 615 PLN
41361.G6 41361.H2
Nikiel ≥99.5% (metals basis), drut, hard, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Nikiel
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈7.0g/m, Temper: as drawn Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formuła: Ni
Temp. Wrzenia: 3007 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1453 °C
Gęstość: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011137
Numer CAS: 7440-02-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-111-4
Jednostka: 3089
ADR: 4.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,06582