Nikiel ≥99.95% (metals basis excluding Co), ultrathin foil, Thickness: 1.0 µm
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
40713.FF
40713.FI
40713.FFEA
2780
PLN
40713.FF
40713.FI
Nikiel ≥99.95% (metals basis excluding Co), ultrathin foil, Thickness: 1.0 µm
Nikiel
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-02-0
Physical Form: Not supported
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011137
Formuła:
Ni Temp. Wrzenia: 3007 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1453 °C Gęstość: 8,9 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011137 Numer CAS: 7440-02-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-111-4 Jednostka: 3089 ADR: 4.1,III Klasyfikacja Merck : 12,06582 |