Nikiel ≥99.95% (metals basis), thin foil, Thickness: 0.01 mm (0.0004 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
35817.FF
35817.FI
35817.GH
35817.FFEA
422
PLN
35817.FF
35817.FI
35817.GH
Nikiel ≥99.95% (metals basis), thin foil, Thickness: 0.01 mm (0.0004 in)
Nikiel
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-02-0
Physical Form: ≈0.055g/25x25mm, not certified pinhole free
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011137
Formuła:
Ni MW: 58.69 g/mol Temp. Wrzenia: 3007 Temp. topnienia: 1453 Gęstość: 8.9 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011137 Numer CAS: 7440-02-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-111-4 Jednostka: 3089 ADR: 4.1 III Klasyfikacja Merck : 12,06582 |