Nikiel ≥99.8% (metals basis excluding Co), thin foil (max. 0.8% Co), Thickness: 0.0125 mm (0.000492 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
35814.FI
35814.GH
35814.FIEA
602
PLN
35814.FI
35814.GH
Nikiel ≥99.8% (metals basis excluding Co), thin foil (max. 0.8% Co), Thickness: 0.0125 mm (0.000492 in)
Nikiel
Purity: 99.8%
CAS No.: 7440-02-0
Physical Form: ≈0.07g/25x25mm, not certified pinhole free
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011137
Formuła:
Ni Temp. Wrzenia: 3007 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1453 °C Gęstość: 8,9 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011137 Numer CAS: 7440-02-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-111-4 Jednostka: 3089 ADR: 4.1,III Klasyfikacja Merck : 12,06582 |