Nikiel ≥99.5% (metals basis), plate, annealed, Thickness: 6.35 mm (0.25 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
14194.FI
14194.GH
14194.FIEA
1340
PLN
14194.FI
14194.GH
Nikiel ≥99.5% (metals basis), plate, annealed, Thickness: 6.35 mm (0.25 in)
Nikiel
Purity: 99.5%
CAS No.: 7440-02-0
Physical Form: ≈141.3g/50x50mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011137
Formuła:
Ni MW: 58.69 g/mol Temp. Wrzenia: 3007 Temp. topnienia: 1453 Gęstość: 8.9 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011137 Numer CAS: 7440-02-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-111-4 Jednostka: 3089 ADR: 4.1 III Klasyfikacja Merck : 12,06582 |