Nikiel ≥99.994% (metals basis), folia, Puratronic®, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
12044.FF
12044.FI
12044.GH
12044.FFEA
1130
PLN
12044.FF
12044.FI
12044.GH
Nikiel ≥99.994% (metals basis), folia, Puratronic®, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Nikiel
Purity: 99.994%
CAS No.: 7440-02-0
Physical Form: ≈2.8g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011137
Formuła:
Ni Temp. Wrzenia: 3007 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1453 °C Gęstość: 8,9 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011137 Numer CAS: 7440-02-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-111-4 Jednostka: 3089 ADR: 4.1,III Klasyfikacja Merck : 12,06582 |