Nikiel ≥99.99% (metals basis), drut, Puratronic®, Ø 0.05 mm (0.002 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
10933.G5
10933.G9
10933.G5EA
441
PLN
10933.G5
10933.G9
Nikiel ≥99.99% (metals basis), drut, Puratronic®, Ø 0.05 mm (0.002 in)
Nikiel
Purity: 99.99%
CAS No.: 7440-02-0
Physical Form: ≈0.02g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011137
Formuła:
Ni Temp. Wrzenia: 3007 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1453 °C Gęstość: 8,9 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011137 Numer CAS: 7440-02-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-111-4 Jednostka: 3089 ADR: 4.1,III Klasyfikacja Merck : 12,06582 |