Drukuj
Nikiel ≥99.995% (metals basis), drut, Puratronic®, annealed, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
10929.BU 10929.BY 10929.CQ
10929.BUEA 833 PLN
10929.BU 10929.BY 10929.CQ
Nikiel ≥99.995% (metals basis), drut, Puratronic®, annealed, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Nikiel
Purity: 99.995% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈7.0g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formuła: Ni
Temp. Wrzenia: 3007 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1453 °C
Gęstość: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011137
Numer CAS: 7440-02-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-111-4
Jednostka: 3089
ADR: 4.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,06582