Drukuj
Nikiel ≥99% (metals basis), foil, annealed, Thickness: 0.127 mm
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
10595.CH 10595.CJ 10595.RX
10595.CHEA 998 PLN
10595.CH 10595.CJ 10595.RX
Nikiel ≥99% (metals basis), foil, annealed, Thickness: 0.127 mm
Nikiel
Purity: 99+% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈67.8g/20x30cm, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formuła: Ni
MW: 58.69 g/mol
Temp. Wrzenia: 3007
Temp. topnienia: 1453
Gęstość: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011137
Numer CAS: 7440-02-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-111-4
Jednostka: 3089
ADR: 4.1 III
Klasyfikacja Merck : 12,06582