Nikiel ≥99.99% (metals basis), folia, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
10254.FI
10254.GB
10254.FIEA
1520
PLN
10254.FI
10254.GB
Nikiel ≥99.99% (metals basis), folia, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Nikiel
Purity: 99.99%
CAS No.: 7440-02-0
Physical Form: ≈0.56g/50x50mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011137
Formuła:
Ni Temp. Wrzenia: 3007 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1453 °C Gęstość: 8,9 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011137 Numer CAS: 7440-02-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-111-4 Jednostka: 3089 ADR: 4.1,III Klasyfikacja Merck : 12,06582 |