Nikiel ≥99.8% (metals basis), spherical powder, APS 5-15 µm
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
00663.14
00663.22
00663.14EA
613
PLN
00663.14
00663.22
Nikiel ≥99.8% (metals basis), spherical powder, APS 5-15 µm
Nikiel
Purity: 99.8%
CAS No.: 7440-02-0
Physical Form: Apparent density 3-5g/cm3
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00011137
Formuła:
Ni Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011137 Numer CAS: 7440-02-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-111-4 Jednostka: 3089 ADR: 4.1,II |