Drukuj
Iryd, black ≥99.8% (metals basis), powder
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
12071.02 12071.04 12071.09
12071.02EA 3370 PLN
12071.02 12071.04 12071.09
Iryd, black ≥99.8% (metals basis), powder
Iryd
Purity: 99.8% CAS No.: 7439-88-5 Physical Form: S.A. 20m2/g UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011062
Formuła: Ir
MW: 192.22 g/mol
Temp. Wrzenia: 5300
Temp. topnienia: 2450
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011062
Numer CAS: 7439-88-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-095-9
Jednostka: 3089
ADR: 4.1 III