Iryd ≥99.99% (metals basis), proszek, Premion® -22 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
10746.03
10746.06
10746.03EA
6720
PLN
10746.03
10746.06
Iryd ≥99.99% (metals basis), proszek, Premion® -22 mesh
Iryd
Purity: 99.99%
CAS No.: 7439-88-5
Appearance: Grey
MDL No.: MFCD00011062
Formuła:
Ir Temp. Wrzenia: 4500 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 2443 °C Gęstość: 22,65 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011062 Numer CAS: 7439-88-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-095-9 Jednostka: 3089 ADR: 4.1,III Klasyfikacja Merck : 12,05098 |