Drukuj
Iryd 99.9% (trace metals basis), powder
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
198095000 198090100
ACRO198095000EA 2390 PLN
ACRO198095000 ACRO198090100
Iryd 99.9% (trace metals basis), powder
Iryd
Formuła: Ir
MW: 192.22 g/mol
Temp. Wrzenia: 5300
Temp. topnienia: 2450 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011062
Numer CAS: 7439-88-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-095-9
Jednostka: 3089
ADR: 4.1 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Grey Powder
Total trace metal impurities ≤0.1 %