Iryd ≥99.9% (metals basis), drut, Ø 0.125 mm (0.005 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
43208.BS
43208.BW
43208.BSEA
2260
PLN
43208.BS
43208.BW
Iryd ≥99.9% (metals basis), drut, Ø 0.125 mm (0.005 in)
Iryd
Purity: 99.9%
CAS No.: 7439-88-5
Physical Form: ≈0.28g/m
MDL No.: MFCD00011062
Formuła:
Ir Temp. Wrzenia: 5300 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 2450 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011062 Numer CAS: 7439-88-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-095-9 |