Iryd ≥99.95% (metals basis), sponge -100 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
12069.02
12069.04
12069.09
12069.02EA
0
PLN
12069.02
12069.04
12069.09
Iryd ≥99.95% (metals basis), sponge -100 mesh
Iryd
Purity: 99.95%
CAS No.: 7439-88-5
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00011062
Formuła:
Ir Temp. Wrzenia: 5300 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 2450 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011062 Numer CAS: 7439-88-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-095-9 Jednostka: 3089 ADR: 4.1,III |