Iryd ≥99.8% (metals basis), drut, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
11432.BS
11432.BW
11432.CA
11432.BSEA
2030
PLN
11432.BS
11432.BW
11432.CA
Iryd ≥99.8% (metals basis), drut, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Iryd
Purity: 99.8%
CAS No.: 7439-88-5
Physical Form: ≈1.11g/m
MDL No.: MFCD00011062
Formuła:
Ir Temp. Wrzenia: 5300 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 2450 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011062 Numer CAS: 7439-88-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-095-9 |