Iryd ≥99.8% (metals basis), folia, Thickness: 0.05 mm (0.002 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
11428.FF
11428.FI
11428.FFEA
15260
PLN
11428.FF
11428.FI
Iryd ≥99.8% (metals basis), folia, Thickness: 0.05 mm (0.002 in)
Iryd
Purity: 99.8%
CAS No.: 7439-88-5
Physical Form: ≈0.7g/25x25mm
MDL No.: MFCD00011062
Formuła:
Ir Temp. Wrzenia: 5300 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 2450 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011062 Numer CAS: 7439-88-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-095-9 |