Drukuj
żelazo, EMSURE® 10 µm analysis_for, reduced, Supelco®
Dostawca: Merck
Uwaga
MQ300
1.03819.0100 1.03819.0500
1.03819.0100EA 134 PLN
1.03819.0100 1.03819.0500
żelazo, EMSURE® 10 µm analysis_for, reduced, Supelco®
żelazo
Formuła: Fe
MW: 55.85 g/mol
Temp. Wrzenia: 3000 °C/1013 hPa
Temp. topnienia: 1535 °C
Gęstość: 7.87 g/cm3 (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010999
Numer CAS: 7439-89-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-096-4
Jednostka: 3089
ADR: 4.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,05109
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (cerimetric) ≥ 99.5 %
Substances insoluble in sulfuric acid ≤ 0.1 %
Chloride (Cl) ≤ 0.002 %
Sulphide (S) ≤ 0.002 %
As (Arsenic) ≤ 0.0002 %
Pb (Lead) ≤ 0.002 %
Cu (Copper) ≤ 0.002 %
Mn (Manganese) ≤ 0.002 %
Zn (Zinc) ≤ 0.002 %