żelazo ≥99% (metals basis), proszek -20 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
14183.30
14183.A1
14183.A7
14183.30EA
502
PLN
14183.30
14183.A1
14183.A7
żelazo ≥99% (metals basis), proszek -20 mesh
żelazo
Purity: 99%
CAS No.: 7439-89-6
MDL No.: MFCD00010999
Formuła:
Fe Temp. Wrzenia: 3000 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1536 °C Gęstość: 7,86 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010999 Numer CAS: 7439-89-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-096-4 Jednostka: 3089 ADR: 4.1,III |