żelazo ≥99% (metals basis), powder -200 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
00737.30
00737.A1
00737.30EA
451
PLN
00737.30
00737.A1
żelazo ≥99% (metals basis), powder -200 mesh
żelazo
Purity: 99+%
CAS No.: 7439-89-6
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00010999
Formuła:
Fe MW: 55.85 g/mol Temp. Wrzenia: 3000 Temp. topnienia: 1535 Gęstość: 7.86 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010999 Numer CAS: 7439-89-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-096-4 Jednostka: 3089 ADR: 4.1 III Klasyfikacja Merck : 13,05109 |