żelazo ≥99.5% (metals basis), spherical powder <10 µm
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
00170.14
00170.30
00170.A1
00170.14EA
449
PLN
00170.14
00170.30
00170.A1
żelazo ≥99.5% (metals basis), spherical powder <10 µm
żelazo
Purity: 99.9+%
CAS No.: 7439-89-6
Appearance: Grey to brown
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00010999
Formuła:
Fe Temp. Wrzenia: 3000 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1536 °C Gęstość: 7,86 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010999 Numer CAS: 7439-89-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-096-4 Jednostka: 3089 ADR: 4.1,II |