Drukuj
żelazo 99%, proszek -70 mesh (<212 µm)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
197810020 197815000 197811000 197810100
ACRO197810020EA 954 PLN
ACRO197810020 ACRO197815000 ACRO197811000 ACRO197810100
żelazo 99%, proszek -70 mesh (<212 µm)
żelazo
Formuła: Fe
Temp. Wrzenia: 3000 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1535 °C
Gęstość: 7,86 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010999
Numer CAS: 7439-89-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-096-4
ADR: 4.2,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Grey Powder
Assay ≥98.5 %
Copper (Cu) ≤100 ppm
Manganese (Mn) ≤1000 ppm
Nickel (Ni) ≤500 ppm
Sulfur (S) ≤200 ppm
Zinc (Zn) ≤50 ppm