Drukuj
żelazo ≥99.9% (metals basis), sponge -100 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
43240.22 43240.A3 43240.36
43240.22EA 318 PLN
43240.22 43240.A3 43240.36
żelazo ≥99.9% (metals basis), sponge -100 mesh
żelazo
Purity: 99.9% CAS No.: 7439-89-6 Appearance: Grey UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00010999
Formuła: Fe
MW: 55.85 g/mol
Temp. Wrzenia: 3000
Temp. topnienia: 1535
Gęstość: 7.86 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010999
Numer CAS: 7439-89-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-096-4
Jednostka: 3089
ADR: 4.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,05109