Drukuj
żelazo ≥99.995% (metals basis), drut, Puratronic®, Ø 0.075 mm (0.003 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
42948.G6 42948.H2
42948.G6EA 1390 PLN
42948.G6 42948.H2
żelazo ≥99.995% (metals basis), drut, Puratronic®, Ø 0.075 mm (0.003 in)
żelazo
Purity: 99.995% CAS No.: 7439-89-6 Physical Form: ≈0.03g/m MDL No.: MFCD00010999
Formuła: Fe
Temp. Wrzenia: 3000 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1535 °C
Gęstość: 7,86 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010999
Numer CAS: 7439-89-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-096-4
Klasyfikacja Merck : 13,05109