żelazo ≥99.95% (metals basis), slug, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
42383.14
42383.22
42383.14EA
480
PLN
42383.14
42383.22
żelazo ≥99.95% (metals basis), slug, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
żelazo
Purity: 99.95%
CAS No.: 7439-89-6
Physical Form: ≈1.58g/slug
MDL No.: MFCD00010999
Formuła:
Fe MW: 55.85 g/mol Temp. Wrzenia: 3000 Temp. topnienia: 1535 Gęstość: 7.86 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010999 Numer CAS: 7439-89-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-096-4 Klasyfikacja Merck : 13,05109 |