żelazo ≥99.8% (metals basis), sponge -50/+100 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
41830.22
41830.36
41830.22EA
170
PLN
41830.22
41830.36
żelazo ≥99.8% (metals basis), sponge -50/+100 mesh
żelazo
Purity: 99.8%
CAS No.: 7439-89-6
Appearance: Pale to dark grey
MDL No.: MFCD00010999
Formuła:
Fe Temp. Wrzenia: 3000 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1535 °C Gęstość: 7,86 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010999 Numer CAS: 7439-89-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-096-4 Klasyfikacja Merck : 13,05109 |