żelazo ≥99.99% (metals basis), drut, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
40497.BW
40497.CB
40497.BWEA
1150
PLN
40497.BW
40497.CB
żelazo ≥99.99% (metals basis), drut, Ø 1.0 mm (0.04 in)
żelazo
Purity: 99.99%
CAS No.: 7439-89-6
Physical Form: ≈6.2g/m
MDL No.: MFCD00010999
Formuła:
Fe Temp. Wrzenia: 3000 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1535 °C Gęstość: 7,86 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010999 Numer CAS: 7439-89-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-096-4 Klasyfikacja Merck : 13,05109 |