Drukuj
żelazo ≥99.99% (metals basis), foil, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
40494.FF 40494.FI 40494.GH
40494.FFEA 543 PLN
40494.FF 40494.FI 40494.GH
żelazo ≥99.99% (metals basis), foil, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
żelazo
Purity: 99.99% CAS No.: 7439-89-6 Physical Form: ≈1.23g/25x25mm MDL No.: MFCD00010999
Formuła: Fe
MW: 55.85 g/mol
Temp. Wrzenia: 3000
Temp. topnienia: 1535
Gęstość: 7.86 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010999
Numer CAS: 7439-89-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-096-4
Klasyfikacja Merck : 13,05109