żelazo ≥99.98% (metals basis), granules 1-2 mm (0.04-0.08 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
39708.30
39708.A1
39708.XK
39708.30EA
470
PLN
39708.30
39708.A1
39708.XK
żelazo ≥99.98% (metals basis), granules 1-2 mm (0.04-0.08 in)
żelazo
Purity: 99.98%
CAS No.: 7439-89-6
MDL No.: MFCD00010999
Formuła:
Fe MW: 55.85 g/mol Temp. Wrzenia: 3000 Temp. topnienia: 1535 Gęstość: 7.86 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010999 Numer CAS: 7439-89-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-096-4 Klasyfikacja Merck : 13,05109 |