żelazo ≥99.5% (metals basis), foil, Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
39707.FF
39707.FQ
39707.FFEA
370
PLN
39707.FF
39707.FQ
żelazo ≥99.5% (metals basis), foil, Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
żelazo
Purity: 99.5%
CAS No.: 7439-89-6
Physical Form: ≈0.62g/25x25mm
MDL No.: MFCD00010999
Formuła:
Fe MW: 55.85 g/mol Temp. Wrzenia: 3000 Temp. topnienia: 1535 Gęstość: 7.86 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010999 Numer CAS: 7439-89-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-096-4 Klasyfikacja Merck : 13,05109 |