żelazo ≥99.99% (metals basis), bryłki low oxygen, vacuum remelted
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
12958.14
12958.22
12958.14EA
2080
PLN
12958.14
12958.22
żelazo ≥99.99% (metals basis), bryłki low oxygen, vacuum remelted
żelazo
Purity: 99.99%
CAS No.: 7439-89-6
Physical Form: Oxygen and Nitrogen analysis included
MDL No.: MFCD00010999
Formuła:
Fe Temp. Wrzenia: 3000 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1535 °C Gęstość: 7,86 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010999 Numer CAS: 7439-89-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-096-4 Klasyfikacja Merck : 13,05109 |