żelazo ≥99.995% (metals basis), rods, Puratronic®, Ø 12 mm (0.47 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
11500.DJ
11500.DO
11500.HF
11500.DJEA
5970
PLN
11500.DJ
11500.DO
11500.HF
żelazo ≥99.995% (metals basis), rods, Puratronic®, Ø 12 mm (0.47 in)
żelazo
Purity: 99.995%
CAS No.: 7439-89-6
Physical Form: ≈0.89g/mm
MDL No.: MFCD00010999
Formuła:
Fe MW: 55.85 g/mol Temp. Wrzenia: 3000 Temp. topnienia: 1535 Gęstość: 7.86 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010999 Numer CAS: 7439-89-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-096-4 Klasyfikacja Merck : 13,05109 |