Drukuj
żelazo ≥99.994% (metals basis), folia, Puratronic®, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
11379.FF 11379.FI 11379.GH
11379.FFEA 1070 PLN
11379.FF 11379.FI 11379.GH
żelazo ≥99.994% (metals basis), folia, Puratronic®, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
żelazo
Purity: 99.994% CAS No.: 7439-89-6 Physical Form: ≈2.5g/25x25mm MDL No.: MFCD00010999
Formuła: Fe
Temp. Wrzenia: 3000 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1535 °C
Gęstość: 7,86 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010999
Numer CAS: 7439-89-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-096-4
Klasyfikacja Merck : 13,05109