żelazo ≥99.998% (metals basis), drut, Puratronic®, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
10938.G6
10938.H2
10938.G6EA
2400
PLN
10938.G6
10938.H2
żelazo ≥99.998% (metals basis), drut, Puratronic®, Ø 0.1 mm (0.004 in)
żelazo
Purity: 99.998%
CAS No.: 7439-89-6
Physical Form: ≈0.06g/m
MDL No.: MFCD00010999
Formuła:
Fe Temp. Wrzenia: 3000 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1535 °C Gęstość: 7,86 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010999 Numer CAS: 7439-89-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-096-4 Klasyfikacja Merck : 13,05109 |