żelazo ≥99.995% (metals basis), drut, Puratronic®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
10934.BU
10934.BY
10934.BUEA
2810
PLN
10934.BU
10934.BY
żelazo ≥99.995% (metals basis), drut, Puratronic®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
żelazo
Purity: 99.995%
CAS No.: 7439-89-6
Physical Form: ≈25g/m
MDL No.: MFCD00010999
Formuła:
Fe Temp. Wrzenia: 3000 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1535 °C Gęstość: 7,86 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010999 Numer CAS: 7439-89-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-096-4 Klasyfikacja Merck : 13,05109 |