Drukuj
żelazo ≥99.97% (metals basis), pieces, irregularly shaped ≤ 25 mm (1.0 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
10213.30 10213.A1 10213.A7 10213.PG_25KG
10213.30EA 401 PLN
10213.30 10213.A1 10213.A7 10213.PG_25KG
żelazo ≥99.97% (metals basis), pieces, irregularly shaped ≤ 25 mm (1.0 in)
żelazo
Purity: 99.97+% CAS No.: 7439-89-6 Physical Form: 90% 2.5-25mm (0.1-1.0in) Appearance: Gray MDL No.: MFCD00010999
Formuła: Fe
MW: 55.85 g/mol
Temp. Wrzenia: 3000
Temp. topnienia: 1535
Gęstość: 7.86 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010999
Numer CAS: 7439-89-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-096-4
Klasyfikacja Merck : 13,05109