Drukuj
Kobalt, powder, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
MQ100
266647-250G 266647-50G
SIAL266647-250GEA 1180 PLN
SIAL266647-250G SIAL266647-50G
Kobalt, powder, Sigma-Aldrich®
Kobalt
Formuła: Co
MW: 58.93 g/mol
Temp. Wrzenia: 2870
Temp. topnienia: 1495
Numer MDL: MFCD00010935
Numer CAS: 7440-48-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-158-0
Jednostka: 3089
ADR: 4.1 II
Klasyfikacja Merck : 12,02488